Learn More
Vitlab™ Stapelbare graduierte Messbecher
Mit diesen Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ stapelbare Messbecher mit Graduierung sind mit einem ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten schwarzen Skala auf beiden Seiten versehen.
Marke: Vitlab™ 482941
Beschreibung
- Hochtransparente Messbecher mit Graduierung
- Volumen für Links- und Rechtshänder gleichermaßen sichtbar
- Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
Durchsichtig | |
1000 ml | |
167 mm | |
Messbecher | |
Ja |
125 mm | |
PP (Polypropylen) | |
Je 1 | |
Ja | |
Schwarz gedruckte Skala |