Learn More
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren
Einweg-Ultrafiltrationsgeräte mit Polyethersulfonmembranen (PES) für die zentrifugale Aufkonzentrierung und/oder Aufreinigung von biologischen Flüssigkeiten und wässrigen Lösungen
Marke: Corning™ 431488
Beschreibung
Vorausgesetzt, dass die entsprechende Gerätegröße und Membrantrennung ausgewählt ist, werden mit Corning Spin-X UF-Produkten Rückgewinnungen der überschüssigen konzentrierten Proben von bis zu 0.1 mg/ml des jeweiligen gelösten Stoffs enthält. Je nach Probeneigenschaften in Verbindung mit dem verwendeten Membrantyp beträgt die Adsorption des gelösten Stoffs
auf der Membranoberfläche in der Regel 2 bis 10 ++g/cm2. Dies kann bis zu 20 bis 100 ++g/cm2
erhöht werden (Filtrat) und der gelöste Stoff durch die gesamte interne Struktur
der Membran fließen muss.
- Polyethersulfon-Membranen zur allgemeinen Verwendung für ausgezeichnete Retentatrückgewinnung
- Polyethersulfon-Membranen mit einer niedrigen Ausfallrate, außergewöhnlichem Fluss und breitem pH-Bereich weisen keine hydrophoben oder hydrophilen Interaktionen auf
- Fortschrittliches Design und Materialien mit geringer Adsorption bieten eine schnellere Verarbeitung und höhere Rückgewinnung der konzentrierten Proben
Corning bietet Spin-X™ UF-Konzentratoren in drei Größen.
Spin-X™ UF 500 für 100 bis 500 μl-Proben
- Besteht aus Gehäuse und Konzentratorkappe aus Polycarbonat; Filtratgefäß aus Polypropylen
- Einstufiges Verfahren für die Probenvorbereitung
- Effektive Verwendung bei Rotoren mit festem Winkel, die für 2.2 ml-Zentrifugenröhrchen geeignet sind
- Patentiertes vertikales Membrandesign und Filtrationskammer mit dünnen Kanälen minimiert den Membranausfall und bietet Konzentrationen mit hoher Geschwindigkeit, auch bei mit Partikeln beladenen Lösungen
- Besteht aus Gehäuse und Filtratgefäß aus Polycarbonat; Konzentratorkappe aus Polypropylen
- Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung
- Verarbeiten Sie bis zu 6 ml in Ausschwingrotoren oder Rotoren mit festem Winkel, die für 15 ml-Röhrchen mit konischem Boden geeignet sind
- In einem einzigen Lauf können Lösungen auf über das 100-fache konzentriert werden
- Die Proben werden in der Regel in 10 bis 30 Minuten mit makromolekularer Wiedergewinnung von über 95 % konzentriert
- Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration.
- Das Restvolumen ist einfach von der aufgedruckten Skala an der Seite des Konzentrators abzulesen und die modifizierte Tasche mit festem Anschlag vereinfacht die direkte Rückgewinnung des fertigen Konzentrats durch Pipettieren
- Besteht aus Gehäuse und Filtratgefäß aus Polycarbonat; Konzentratorkappe aus Polypropylen
- Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung
- Nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingzentrifugen und 14 ml bei Rotoren mit festem Winkel von 25° auf, die für 50 ml-Zentrifugenröhrchen geeignet sind
- Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und Erzielen von >100-facher Konzentration.
- Das Restvolumen ist einfach von der aufgedruckten Skala an der Seite des Konzentrators abzulesen und die modifizierte Tasche mit festem Anschlag vereinfacht die direkte Rückgewinnung des fertigen Konzentrats durch Pipettieren
Für allgemeine Laboranwendungen zur Konzentrierung und Entsalzung von Proteinen, Enzymen, Zellen, Biomolekülen, Antikörpern und Immunglobulinen
Entfernung von markierten Aminosäuren und Nukleotiden
HPLC-Probenvorbereitung
Deproteinisierung der Proben
Rückgewinnung von Biomolekülen aus Zellkulturüberständen, Lysate
Spezifikation
Polypropylen | |
Zentrifugenfilter | |
PES | |
10 kDa | |
Konzentrierung, Entsalzung von Proteinen, Enzyme, monoklonale Antikörper, Immunglobuline, Entfernung von markierten Aminosäuren und Nukleotiden, HPLC-Probenvorbereitung, Enteiweißung von Proben, Rückgewinnung von Biomolekülen aus Zellkulturüberständen, Lysate | |
Konzentrator für die Ultrafiltration | |
20 mL | |
4,56 in. | |
1,18 in. |
Weiß | |
Ausschwingrotor, Festwinkelrotor | |
PES | |
6 cm2 | |
12/Packung | |
0,47 oz. | |
14 ml | |
11.6 cm | |
3 cm |