Learn More
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3891294 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
MWCO:
100000
10 kDa
30 kDa
50000
5 kDa
Menge:
12/Packung
25/Packung
Volumen (metrisch):
500 μl
6 mL
20 mL
Filtrationsbereich:
0,5 cm2
2,5 cm2
6 cm2
Packungsgröße:
12 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 11383785
Marke: Corning™ 431477
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Ultrafiltrationsgeräte mit Polyethersulfonmembranen (PES) für die zentrifugale Aufkonzentrierung und/oder Aufreinigung von biologischen Flüssigkeiten und wässrigen Lösungen
Vorausgesetzt, dass die entsprechende Gerätegröße und Membrantrennung ausgewählt ist, werden mit Corning Spin-X UF-Produkten Rückgewinnungen der überschüssigen konzentrierten Proben von bis zu 0.1 mg/ml des jeweiligen gelösten Stoffs enthält. Je nach Probeneigenschaften in Verbindung mit dem verwendeten Membrantyp beträgt die Adsorption des gelösten Stoffs
auf der Membranoberfläche in der Regel 2 bis 10 ++g/cm2. Dies kann bis zu 20 bis 100 ++g/cm2
erhöht werden (Filtrat) und der gelöste Stoff durch die gesamte interne Struktur
der Membran fließen muss.
  • Polyethersulfon-Membranen zur allgemeinen Verwendung für ausgezeichnete Retentatrückgewinnung
  • Polyethersulfon-Membranen mit einer niedrigen Ausfallrate, außergewöhnlichem Fluss und breitem pH-Bereich weisen keine hydrophoben oder hydrophilen Interaktionen auf
  • Fortschrittliches Design und Materialien mit geringer Adsorption bieten eine schnellere Verarbeitung und höhere Rückgewinnung der konzentrierten Proben
Corning bietet Spin-X™ UF-Konzentratoren in drei Größen.
Spin-X™ UF 500 für 100 bis 500 μl-Proben
  • Besteht aus Gehäuse und Konzentratorkappe aus Polycarbonat; Filtratgefäß aus Polypropylen
  • Einstufiges Verfahren für die Probenvorbereitung
  • Effektive Verwendung bei Rotoren mit festem Winkel, die für 2.2 ml-Zentrifugenröhrchen geeignet sind
  • Patentiertes vertikales Membrandesign und Filtrationskammer mit dünnen Kanälen minimiert den Membranausfall und bietet Konzentrationen mit hoher Geschwindigkeit, auch bei mit Partikeln beladenen Lösungen
Spin-X™ UF 6 für 2 bis 6 ml-Proben
  • Besteht aus Gehäuse und Filtratgefäß aus Polycarbonat; Konzentratorkappe aus Polypropylen
  • Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung
  • Verarbeiten Sie bis zu 6 ml in Ausschwingrotoren oder Rotoren mit festem Winkel, die für 15 ml-Röhrchen mit konischem Boden geeignet sind
  • In einem einzigen Lauf können Lösungen auf über das 100-fache konzentriert werden
  • Die Proben werden in der Regel in 10 bis 30 Minuten mit makromolekularer Wiedergewinnung von über 95 % konzentriert
  • Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration.
  • Das Restvolumen ist einfach von der aufgedruckten Skala an der Seite des Konzentrators abzulesen und die modifizierte Tasche mit festem Anschlag vereinfacht die direkte Rückgewinnung des fertigen Konzentrats durch Pipettieren
Spin-X™ UF 20 für 5 bis 20 ml-Proben
  • Besteht aus Gehäuse und Filtratgefäß aus Polycarbonat; Konzentratorkappe aus Polypropylen
  • Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung
  • Nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingzentrifugen und 14 ml bei Rotoren mit festem Winkel von 25° auf, die für 50 ml-Zentrifugenröhrchen geeignet sind
  • Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und Erzielen von >100-facher Konzentration.
  • Das Restvolumen ist einfach von der aufgedruckten Skala an der Seite des Konzentrators abzulesen und die modifizierte Tasche mit festem Anschlag vereinfacht die direkte Rückgewinnung des fertigen Konzentrats durch Pipettieren
Für allgemeine Laboranwendungen zur Konzentrierung und Entsalzung von Proteinen, Enzymen, Zellen, Biomolekülen, Antikörpern und Immunglobulinen
Entfernung von markierten Aminosäuren und Nukleotiden
HPLC-Probenvorbereitung
Deproteinisierung der Proben
Rückgewinnung von Biomolekülen aus Zellkulturüberständen, Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kappenmaterial Polypropylen
Farbe Weiß
Filtertyp Zentrifugenfilter
Zur Verwendung mit (Geräte) Festwinkelrotor
Material PES
Material (Membran) PES
MWCO 5 kDa
Filtrationsbereich 0,5 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konzentrierung, Entsalzung von Proteinen, Enzyme, monoklonale Antikörper, Immunglobuline, Entfernung von markierten Aminosäuren und Nukleotiden, HPLC-Probenvorbereitung, Enteiweißung von Proben, Rückgewinnung von Biomolekülen aus Zellkulturüberständen, Lysate
Menge 25/Packung
Typ Konzentrator für die Ultrafiltration
Arbeitsvolumen (angloamerikanisch) 0,016 oz.
Volumen (metrisch) 500 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,5 mL
Höhe (angloamerikanisch) 1,96 in.
Höhe (metrisch) 5 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,43 in.
Durchmesser (metrisch) 1,1 cm