Learn More
Buerkle™ Stapelbarer Tablettsatz aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8002770 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Enthält:
Satz mit 4 ineinandergreifenden Tabletts
Satz mit 6 ineinandergreifenden Tabletts
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11931651
Marke: Buerkle™ 42010095
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Buerkle™ Ineinanderstapelbare Tablettset aus Polypropylen eignet sich für den Einsatz im Labor. Dieses Tablettset eignet sich nicht für temperaturgeregelte Schränke oder Geschirrspüler und ist temperaturbeständig bis +60 °C (kurzfristig bis +80 °C.)
  • Lieferbar in Sets mit 4 oder 6 Tabletts,
  • Polypropylen, weiß
  • Hergestellt durch Spritzgussverfahren
  • Tabletts können ineinander gestapelt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0.5 L, 1.5 L, 3 L, 10 L
Abmessungen (L x B x H) 180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 42 mm, 65 mm, 75 mm, 120 mm
Länge (metrisch) 180 mm, 250 mm, 310 mm, 420 mm
Material Polypropylen
Typ Labortablettsatz
Breite (metrisch) 230 mm, 310 mm, 370 mm, 520 mm
Enthält Satz mit 4 ineinandergreifenden Tabletts
Länge (angloamerikanisch) 7.08 in., 9.84 in., 12.2 in., 16.53 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1.65 in., 2.55 in., 2.95 in., 4.72 in.
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 9.05 in., 12.2 in., 14.56 in., 20.47 in.
Autoklavierbar Not Autoclavable
Sterilität Non-sterile