Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, Wide-Range
The Wide-Range Specific Gravity Hydrometer is ideal when you aren't sure of the approximate value of your liquid.
33.60 €
Spezifikation
Typ | Specific Gravity Hydrometer |
---|---|
Schritten | 0.005 |
Länge (metrisch) | 16.5 cm |
Temperature of Standardization | 15.6°C (60°F) |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17876533
|
VEE GEE
6604-2 |
1.200 to 1.450 |
33.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17856523
|
VEE GEE
6604-5 |
1.800 to 2.050 |
33.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17816463
|
VEE GEE
6604-3 |
1.400 to 1.650 |
33.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17846453
|
VEE GEE
6604-1 |
1,000 bis 1,250 |
33.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17836453
|
VEE GEE
6604-4 |
1.600 to 1.850 |
33.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Subdivisions: 0.005
- Approx. Length: 165 mm
- Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spezifikation
Specific Gravity Hydrometer | |
0.005 | |
16.5 cm | |
15.6°C (60°F) |