Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, Wide-Range
The Wide-Range Specific Gravity Hydrometer is ideal when you aren't sure of the approximate value of your liquid.
Marke:  VEE GEE 6604-2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17876533
  • 33.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Subdivisions: 0.005
  • Approx. Length: 165 mm
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spezifikation
Spezifikation
Specific Gravity Hydrometer
16.5 cm
15.6°C (60°F)
0.005
1.200 to 1.450