Learn More
3M™ SoundPro™ Schallpegelmessgerät SP-DL-2-1/3 der Serie SE/DL
Das 3M™ SoundPro™ Schallpegelmessgerät SP-DL-2-1/3 der Serie SE/DL bietet Schallpegelüberwachung der Klasse 2 und umfassende Datenanalyse.
Marke: 3M™ 7100010781
Beschreibung
- 1/1- und 1/3-Oktav-Echtzeitanalysator Klasse/Typ 2 mit Standardzubehör
- Schnelle Kalibrierung über Tastatur
- SD-Wechselmedium. (2) virtuelle Breitband-SLMs
- Datenprotokollierung von vollständiger Sitzung, Studie und Verlauf
- 4 x AA Akali-Knopfzellenbatterien
- Optionale Nickel-Metall-Hydrid-Batterien (NiMH-Knopfzellen) erhältlich
Spezifikation
gt; 10 Stunden | |
28,2 x 7,9 x 4,1 cm | |
Flächenüberwachung (Schallpegelmessgerät) |
IEC 61326-1 (2005), IEC 61672-1 (2002), ANSI S1.4 (R2006), ANSI S1.43 (R2007), IEC 61260 (2001), ANSI S1.11 (R2009), CE, WEEE, RoHS | |
Lautstärkemessgerät |