Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers. Diese haltbaren Schläuche mit hohem Reinheitsgrad sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Bioprozess-Fertigung.
Marke: Thermo Scientific™ 8600-0140
395.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ platingehärteten Silikonschläuchen von pharmazeutischer Qualität für Peristaltikpumpen. Diese flexiblen, beständigen, hochreinen, durchsichtigen Schläuche sind für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen ausgelegt, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie.
- Geschmacklos, geruchlos, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
- Enthält weder Phthalat-Weichmacher noch Peroxide, die in die Flüssigkeit im Schlauch entweichen können
- Geringbindende Oberfläche minimiert die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln
- Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
- Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen
Doppelt verpackt mit 15,2 m (50 ft.) pro Packung
Spezifikation
Entspricht USP<87>Zytotoxizität (Agardiffusion und MEM-Elutionsmethoden); USP<88>Klasse VI; USP<661>Physikochemische Tests; ISO10993-3 Bakterielle Mutagenität – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolyse Direktkontakt, EP 3.1.9 Silikon Elastomer f | |
3/8 in. | |
Platinbehandeltes Silikon | |
15,8 mm | |
1/8 in. | |
Durchscheinend | |
Biegeradius 4xAD | |
Flexible Schläuche |
Autoklavierbar | |
9,5 mm | |
5/8 in. | |
50 ft. | |
3,2 mm | |
50 (Shore A) | |
14 psig bei 73 °F (23 °C) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.