Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Stopfen mit 2 Stützen
Bietet luftdichte Abdeckungen
Marke: DWK Life Sciences 224100-192
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bietet luftdichte Abdeckungen
- Fünf Ausführungen, in rotem Naturkautschuk† oder grauem Butyl
- Die Stopfen mit Flansch werden mit Crimpverschlüssen aus Aluminium befestigt
- Die Stopfen mit Schlitz sowie die Dreifinger-Stopfen eignen sich zum Gefriertrocknen
Spezifikation
2 cm | |
Lyophilisation | |
50 Härtegrad | |
Grau | |
Mischung aus Chlorbutyl-Isopren |
20 mm | |
Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1.3 cm Innendurchmesser, 2 cm Außendurchmesser | |
Autoklavierbar | |
13 mm | |
Lyophilisierungsstopfen mit 2 Stützen; Chlorobutylisopren-Mischung |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Stopfen mit 2 Stützen > Gefriertrocknungsstopfen mit 2 Schenkeln; Graues Chlorobutyl-Isopren-Gemisch/50; ID x AD:13 x 20mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur