Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Tischzentrifuge
Diese kompakte und innovative Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Tischzentrifuge erfüllt die Anforderungen Ihrer klinischen Protokolle und Forschungsprotokolle bei minimalem Platzbedarf.
3100.00 € - 7270.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) |
---|---|
Sicherheitsmerkmale | Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel |
Zertifizierung/Konformität | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-markiert/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien |
Enthält | ST 8 Centrifuge. (Rotors and buckets are sold separately.) |
Reglertyp | Mikroprozessor |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gekühlt | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gekühlt | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15135233
|
Thermo Scientific™
75007201 |
Sorvall ST 8 kleine Tischzentrifuge | Nein | 230 V, 50/60 Hz |
3100.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15290436
|
Thermo Scientific™
75007204 |
Sorvall ST 8R Tischzentrifuge, klein | Ja | 230 V, 50/60 Hz |
7270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Tischzentrifugenserie erfüllt die Anforderungen Ihrer klinischen Protokolle und Forschungsprotokolle. In dieser Serie sind jetzt sowohl luftgekühlte als auch gekühlte Modelle lieferbar. Diese Zentrifugen verbinden außergewöhnliche Leistungsfähigkeit mit einer kompakten Bauweise. Sie verfügen über ein intelligentes, einfaches Bedienfeld und unterstützen sowohl klinische Anwendungen als auch zahlreiche Forschungsapplikationen.
Innovative Technologien:
- Die sichere Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Funktion mit Drucktastenverriegelung ermöglicht den Austausch des Rotors in nur drei Sekunden und sorgt durch das einfache Einsetzen und Entnehmen des Rotors für einen bequemen Zugang zur Kammer beim Reinigen.
- Die aerosoldichten Optionen mit zertifiziertem† Thermo Scientific™ ClickSeal™ Deckel sind auch einhändig und mit Handschuhen gut zu bedienen.
- Maximierte Ausschwingkapazität für bis zu 8 x konische 50 ml-Röhrchen, 24 x 5/7 ml-Blutabnahmeröhrchen, Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen, alle in einer vielseitigen Zentrifuge
- Flexibel einsetzbarer Festwinkelrotor zum Zentrifugieren von konischen 50 ml-Röhrchen mit über 12.000 x g oder einer Vielzahl von Mikroröhrchen mit Geschwindigkeiten von bis zu 30.279 x g
Anwenderfreundliche Leistung:
- Niedrige Geräuschpegel, z. B. nur 52 dBA bei einer Leistung von 17.850 U/min/30.279 x g (mit einer Sorvall ST 8R Zentrifuge), sorgen für ein ruhiges Labor.
- Direktzugriff mit vorgespeicherten Protokollen
- Gut sichtbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zum leichten Ablesen der Parameter auch aus einiger Entfernung
- Handschuh- und reinigungsmittelfreundliches Bedienfeld
- Mehrsprachige Anzeige der Programmierschritte, Laufparameter, Alarmmeldungen und Wartungsinformationen auf Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch und Spanisch
- Die Zentrifuge erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen wie z. B. UL, CE und IVD.
Klinische Anwendungen:
- Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 24 x 5/7 ml-Blutabnahmeröhrchen in Ausschwingrotoren
- Erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen
Forschungsanwendungen:
- Kapazität 8 x 50 ml im Ausschwingrotor, vier Mikrotiterplatten oder 30 Filtrationssäulen für Forschungsanwendungen
- Auto-Lock Rotoraustausch für hohe Anwendungsflexibilität – müheloser Wechsel zwischen 50 ml-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen
† Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien.
Spezifikation
4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-markiert/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien | |
Mikroprozessor | |
99 h 59 min, Dauerbetrieb | |
2 (Standard und sanft) |
Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel | |
ST 8 Centrifuge. (Rotors and buckets are sold separately.) | |
Direkte, bürstenlose Induktion | |
Sorvall™ | |
TX-150 |
HINWEIS:Rotoren und Becher müssen separat bestellt werden.