Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Tischzentrifuge
Diese kompakte und innovative Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Tischzentrifuge erfüllt die Anforderungen Ihrer klinischen Protokolle und Forschungsprotokolle bei minimalem Platzbedarf.
Marke: Thermo Scientific™ 75007204
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Tischzentrifugenserie erfüllt die Anforderungen Ihrer klinischen Protokolle und Forschungsprotokolle. In dieser Serie sind jetzt sowohl luftgekühlte als auch gekühlte Modelle lieferbar. Diese Zentrifugen verbinden außergewöhnliche Leistungsfähigkeit mit einer kompakten Bauweise. Sie verfügen über ein intelligentes, einfaches Bedienfeld und unterstützen sowohl klinische Anwendungen als auch zahlreiche Forschungsapplikationen.
Innovative Technologien:
- Die sichere Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Funktion mit Drucktastenverriegelung ermöglicht den Austausch des Rotors in nur drei Sekunden und sorgt durch das einfache Einsetzen und Entnehmen des Rotors für einen bequemen Zugang zur Kammer beim Reinigen.
- Die aerosoldichten Optionen mit zertifiziertem† Thermo Scientific™ ClickSeal™ Deckel sind auch einhändig und mit Handschuhen gut zu bedienen.
- Maximierte Ausschwingkapazität für bis zu 8 x konische 50 ml-Röhrchen, 24 x 5/7 ml-Blutröhrchen, Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen, alle in einer vielseitigen Zentrifuge
- Flexibel einsetzbarer Festwinkelrotor zum Zentrifugieren von konischen 50 ml-Röhrchen mit über 12.000 x g oder einer Vielzahl von Mikroröhrchen mit Geschwindigkeiten von bis zu 30.279 x g
Anwenderfreundliche Leistung:
- Niedrige Geräuschpegel, z. B. nur 52 dBA bei einer Leistung von 17.850 U/min/30.279 x g (mit einer Sorvall ST 8R Zentrifuge), sorgen für ein ruhiges Labor.
- Direktzugriff mit vorgespeicherten Protokollen
- Gut sichtbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zum leichten Ablesen der Parameter auch aus einiger Entfernung
- Handschuh- und reinigungsmittelfreundliches Bedienfeld
- Mehrsprachige Anzeige der Programmierschritte, Laufparameter, Alarmmeldungen und Wartungsinformationen auf Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch und Spanisch
- Die Zentrifuge erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen wie z. B. UL, CE und IVD
Klinische Anwendungen:
- Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 24 x 5/7 ml-Blutröhrchen in Ausschwingrotor-Konfiguration
- Erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen
Forschungsanwendungen:
- Kapazität 8 x 50 ml im Ausschwingrotor, vier Mikrotiterplatten oder 30 Filtrationssäulen für Forschungsanwendungen
- Auto-Lock Rotoraustausch für hohe Anwendungsflexibilität — müheloser Wechsel zwischen 50 ml-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen
†Biodabdichtungszertifikat von Public Health England, Porton Down, Großbritannien
Spezifikation
4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) | |
3.260 x g (Rotor TX-150); 30.279 x g (Rotor MicroClick 24 x 2) | |
12,6 in. | |
26,4 in. | |
<52 dB(A) (mit 24x 2 MicroClick-Rotor); <56 dB(A) mit allen Rotoren | |
18,1 in. | |
750 w | |
ST 8 Centrifuge. (Rotors and buckets are sold separately.) | |
230 V, 50/60 Hz | |
Nein | |
Direkte, bürstenlose Induktion | |
3 direkte Programmtasten und 96 zusätzliche, über einen Ordner zugängliche Programme, alle mit alphanumerischer Programmbenennung | |
-10 bis +40 °C | |
27,5 in. | |
50/60 Hz | |
TX-150 |
4.500 U/min (TX-150 Rotor), 17.850 U/min (24x 2 MicroClick-Rotor) | |
Ja | |
32 cm | |
67 cm | |
Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel | |
46 cm | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-markiert/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien | |
Sorvall ST 8R Tischzentrifuge, klein | |
Mikroprozessor | |
32 x 46 x 67 cm (12,6 x 18,1 x 26,4 in.) | |
156 lb. (71 kg) | |
99 h 59 min, Dauerbetrieb | |
Sorvall™ | |
2 (Standard und sanft) | |
70 cm | |
230 V |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
HINWEIS:Rotoren und Becher müssen separat bestellt werden.