Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall BIOS A Zentrifugen
Die Thermo Scientific Sorvall BIOS A Zentrifuge ist auf Bioprocessing-Methoden für die qualitativ hochwertige Ernte, Trennung und Aufreinigung ausgelegt, die eine Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Lauf zu Lauf erfordern.
50060.00 € - 56240.00 €
Spezifikation
Reglertyp | Centri-Touch Berührungsbildschirm |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 1015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 in.) |
Produktlinie | Sorvall™ |
Gekühlt | Ja |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15905360
|
Thermo Scientific™
75007698 |
Sorvall BIOS A-Zentrifuge, 200, 208, 220, 230, 240 V ±10 %, 60 Hz, einphasig; 200 V ±10 %, 50 Hz, nur Japan |
50060.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915360
|
Thermo Scientific™
75007699 |
Sorvall BIOS A Zentrifuge,380, 400 ,415 V ±10 %, 50/60 Hz, 3-phasig |
50070.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925360
|
Thermo Scientific™
75007700 |
Hochbelastbare Sorvall BIOS A Zentrifuge, 200, 208, 220, 230, 240 V ±10%, 60 Hz, einphasig; 200 V ±10%, 50 Hz nur Japan |
56240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Descripción
Die Thermo Scientific Sorvall BIOS A Zentrifuge ist auf Bioprocessing-Methoden für die qualitativ hochwertige Ernte, Trennung und Aufreinigung ausgelegt, die eine Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Lauf zu Lauf erfordern. Ihre Kapazität eines Probenvolumens von bis zu 10 Litern, eine verbesserte RCF von bis zu 12,000 xg, ihre kompakte Stellfläche und ihre innovativen Funktionen zur Optimierung der Verfahren vereinfachen es, die Produktivität und Effizienz zu maximieren.
Hohe Leistungsfähigkeit für Anwendungsflexibilität
- Für die Verarbeitung von bis zu 10 x 1000 ml und bis zu 12,000 xg mit der Sorvall BIOS A Zentrifuge und dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6–10x1000 LEX Rotor, der die Vorteile des Kohlefaserdesigns einschließlich Korrosions- und Ermüdungsbeständigkeit bietet und durch eine 15-jährige Garantie abgesichert ist
- Erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse mit der Thermo Scientific™ ACE™ (Accumulated Centrifugal Effect) Funktion, die automatisch die Laufzeit anpasst, um Schwankungen der Beschleunigung zu kompensieren.
Integrierte Sicherheit und Effizienz
- Kleine Stellfäche und verbesserte Ergonomie durch praktische Bedienung per Knopfdruck, um den täglichen Einsatz der Zentrifuge zu optimieren:
- Automatisches Öffnen des Zentrifugendeckels von vorne nach hinten durch die Thermo Scientific™ Auto-Door™ Funktion
- Öffnen und Schließen des Rotordeckels mit Deckellagerung durch Thermo Scientific™ Auto-Lid™
- Sofortige Rotorerkennung und Programmierung durch Thermo Scientific™ Auto-ID spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben.
- Die Thermo Scientific™ Centri-Touch™ Schnittstelle mit hellem, gut sichtbarem und handschuhfreundlichem Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch Zugriffskontrollfunktionen wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz noch weiter verbessert.
Neueste globale Sicherheits- und Compliance-Normen
- Zertifiziert durch UL und CE
Especificaciones
Centri-Touch Berührungsbildschirm | |
Sorvall™ | |
50/60 Hz | |
481 kg (1060 lb.) | |
-20 bis 30 °C, einstellbar auf 1 °C | |
10 x 5 ml | |
12,000 x G | |
99 Std. 59 Min. 59 Sek. (1-Sekunde-Schritt) | |
UL, CE | |
DuraFlex bürstenlose Antriebstechnik mit hohem Drehmoment | |
Kühlung beim Öffnen der Tür ausgeschaltet; Eco-Spin-Windschutzscheibenrotoren | |
2 Jahre Aggregat, 5 Jahre Triebstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre Kühlung | |
Mehrsprachige Auswahl, On-Board-Schulungsvideos, Benutzerprotokollierung, Benutzersperre, automatische Türöffnung, automatische Rotor-ID, On-Screen-Anzeige für Unwucht, Übertemperatur, Edelstahlkammer, Führungsanzeige für Fehlermeldungen | |
11 Beschl., 12 Verzög., mehrere Emulationsprofile |
1015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 in.) | |
Ja | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
EN 61010-1 3rd Edition, IEC 61010-2-020 2nd Edition und IEC 61010-2-020 3rd Edition, EN 61326-1 Klasse B | |
Zentrifuge | |
6.250 U/min | |
Ja | |
Ja | |
Netzstecker, der am häufigsten für das Land der Bestellung verwendet wird. Bitte geben Sie bei der Bestellung alternative Anforderungen an den Netzstecker an. | |
Ja | |
Ja | |
2,3 kW/h | |
30 Drillinge für Profil/Geschwindigkeit/Zeit, jeweils bis zu 3 Schritten |