Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall BIOS A Zentrifugen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15925360
Click to view available options
Typ:
Zentrifuge
Spannung:
200/208/220/230/240 V
380/400/415 V
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15925360
Marke: Thermo Scientific™ 75007700
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Die Thermo Scientific Sorvall BIOS A Zentrifuge ist auf Bioprocessing-Methoden für die qualitativ hochwertige Ernte, Trennung und Aufreinigung ausgelegt, die eine Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Lauf zu Lauf erfordern.
Die Thermo Scientific Sorvall BIOS A Zentrifuge ist auf Bioprocessing-Methoden für die qualitativ hochwertige Ernte, Trennung und Aufreinigung ausgelegt, die eine Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Lauf zu Lauf erfordern. Ihre Kapazität eines Probenvolumens von bis zu 10 Litern, eine verbesserte RCF von bis zu 12.000 xg, ihre kompakte Stellfläche und ihre innovativen Funktionen zur Optimierung der Verfahren vereinfachen es, die Produktivität und Effizienz zu maximieren.
Hohe Leistungsfähigkeit für Anwendungsflexibilität
  • Verarbeiten Sie Proben bis zu 10 x 1.000 ml und mit bis zu 12.000 x g mit der Sorvall BIOS A Zentrifuge und dem Thermo ScientificFiberliteF6-10x1000 LEX Rotor. Er bietet die Vorteile der korrosionsbeständigen und besonders langlebigen Kohlefaserkonstruktion und wird durch eine 15-jährige Garantie unterstützt1
  • Erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse mit der Thermo Scientific™ ACE™ (Accumulated Centrifugal Effect) Funktion, die automatisch die Laufzeit anpasst, um Schwankungen der Beschleunigung zu kompensieren.
Integrierte Sicherheit und Effizienz
  • Kleine Stellfäche und verbesserte Ergonomie durch praktische Bedienung per Knopfdruck, um den täglichen Einsatz der Zentrifuge zu optimieren:
    • Automatisches Öffnen des Zentrifugendeckels von vorne nach hinten durch die Thermo Scientific™ Auto-Door™ Funktion
    • Öffnen und Schließen des Rotordeckels mit Deckellagerung durch Thermo Scientific™ Auto-Lid™
  • Sofortige Rotorerkennung und Programmierung durch Thermo Scientific™ Auto-ID spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben.
  • Die Thermo Scientific™ Centri-Touch™ Schnittstelle mit hellem, gut sichtbarem und handschuhfreundlichem Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch Zugriffskontrollfunktionen wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz noch weiter verbessert.
Neueste globale Sicherheits- und Compliance-Normen
  • Zertifiziert nach UL und CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 10 x 5 ml
Max. Geschwindigkeit 6.250 U/min
Reglertyp Centri-Touch Berührungsbildschirm
Abmessungen (H x B x T) 1015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 in.)
Frequenz 50/60 Hz
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient, weniger Abfall
Nettogewicht 481 kg (1060 lb.)
Standards EN 61010-1 3rd Edition, IEC 61010-2-020 2nd Edition und IEC 61010-2-020 3rd Edition, EN 61326-1 Klasse B
Temperaturbereich -20 bis 30 °C, einstellbar auf 1 °C
Typ Zentrifuge
Spannung 200/208/220/230/240 V
Produktlinie Sorvall
Gekühlt Ja
Max. RZB 12,000 x G
Unwuchterkennung Ja
Laufzeit 99 Std. 59 Min. 59 Sek. (1-Sekunde-Schritt)
Zeitschaltuhr Ja
Zertifizierung/Konformität UL, CE
Enthält Netzstecker, der am häufigsten für das Land der Bestellung verwendet wird. Bitte geben Sie bei der Bestellung alternative Anforderungen an den Netzstecker an.
Beschreibung Hochbelastbare Sorvall BIOS A Zentrifuge, 200, 208, 220, 230, 240 V ±10%, 60 Hz, einphasig; 200 V ±10%, 50 Hz nur Japan
Antriebssystem DuraFlex bürstenlose Antriebstechnik mit hohem Drehmoment
ACE-Integrator Ja
Umweltfreundliche Technik Kühlung beim Öffnen der Tür ausgeschaltet; Eco-Spin-Windschutzscheibenrotoren
Vorkühlfunktion Ja
Gewährleistung 2 Jahre Aggregat, 5 Jahre Triebstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre Kühlung
Wärmeabgabe 2,3 kW/h
Andere Funktionen Mehrsprachige Auswahl, On-Board-Schulungsvideos, Benutzerprotokollierung, Benutzersperre, automatische Türöffnung, automatische Rotor-ID, On-Screen-Anzeige für Unwucht, Übertemperatur, Edelstahlkammer, Führungsanzeige für Fehlermeldungen
Step-Runs 30 Drillinge für Profil/Geschwindigkeit/Zeit, jeweils bis zu 3 Schritten
Phase Einzeln
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 11 Beschl., 12 Verzög., mehrere Emulationsprofile