Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall BIOS A Zentrifugen
Die Thermo Scientific Sorvall BIOS A Zentrifuge ist auf Bioprocessing-Methoden für die qualitativ hochwertige Ernte, Trennung und Aufreinigung ausgelegt, die eine Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Lauf zu Lauf erfordern.
Marke: Thermo Scientific™ 75007698
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Die Thermo Scientific Sorvall BIOS A Zentrifuge ist auf Bioprocessing-Methoden für die qualitativ hochwertige Ernte, Trennung und Aufreinigung ausgelegt, die eine Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Lauf zu Lauf erfordern. Ihre Kapazität eines Probenvolumens von bis zu 10 Litern, eine verbesserte RCF von bis zu 12.000 xg, ihre kompakte Stellfläche und ihre innovativen Funktionen zur Optimierung der Verfahren vereinfachen es, die Produktivität und Effizienz zu maximieren.
Hohe Leistungsfähigkeit für Anwendungsflexibilität
- Verarbeiten Sie Proben bis zu 10 x 1.000 ml und mit bis zu 12.000 x g mit der Sorvall BIOS A Zentrifuge und dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6-10x1000 LEX Rotor. Er bietet die Vorteile der korrosionsbeständigen und besonders langlebigen Kohlefaserkonstruktion und wird durch eine 15-jährige Garantie unterstützt1
- Erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse mit der Thermo Scientific™ ACE™ (Accumulated Centrifugal Effect) Funktion, die automatisch die Laufzeit anpasst, um Schwankungen der Beschleunigung zu kompensieren.
Integrierte Sicherheit und Effizienz
- Kleine Stellfäche und verbesserte Ergonomie durch praktische Bedienung per Knopfdruck, um den täglichen Einsatz der Zentrifuge zu optimieren:
- Automatisches Öffnen des Zentrifugendeckels von vorne nach hinten durch die Thermo Scientific™ Auto-Door™ Funktion
- Öffnen und Schließen des Rotordeckels mit Deckellagerung durch Thermo Scientific™ Auto-Lid™
- Sofortige Rotorerkennung und Programmierung durch Thermo Scientific™ Auto-ID spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben.
- Die Thermo Scientific™ Centri-Touch™ Schnittstelle mit hellem, gut sichtbarem und handschuhfreundlichem Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch Zugriffskontrollfunktionen wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz noch weiter verbessert.
Neueste globale Sicherheits- und Compliance-Normen
- Zertifiziert nach UL und CE
Spezifikation
10 x 5 ml | |
Centri-Touch Berührungsbildschirm | |
50/60 Hz | |
481 kg (1060 lb.) | |
-20 bis 30 °C, einstellbar auf 1 °C | |
200/208/220/230/240 V | |
Ja | |
Ja | |
Ja | |
Netzstecker, der am häufigsten für das Land der Bestellung verwendet wird. Bitte geben Sie bei der Bestellung alternative Anforderungen an den Netzstecker an. | |
DuraFlex bürstenlose Antriebstechnik mit hohem Drehmoment | |
Kühlung beim Öffnen der Tür ausgeschaltet; Eco-Spin-Windschutzscheibenrotoren | |
2 Jahre Aggregat, 5 Jahre Triebstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre Kühlung | |
Mehrsprachige Auswahl, On-Board-Schulungsvideos, Benutzerprotokollierung, Benutzersperre, automatische Türöffnung, automatische Rotor-ID, On-Screen-Anzeige für Unwucht, Übertemperatur, Edelstahlkammer, Führungsanzeige für Fehlermeldungen | |
Einzeln |
6.250 U/min | |
1015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 in.) | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
EN 61010-1 3rd Edition, IEC 61010-2-020 2nd Edition und IEC 61010-2-020 3rd Edition, EN 61326-1 Klasse B | |
Zentrifuge | |
Sorvall™ | |
12,000 x G | |
99 Std. 59 Min. 59 Sek. (1-Sekunde-Schritt) | |
UL, CE | |
Sorvall BIOS A-Zentrifuge, 200, 208, 220, 230, 240 V ±10 %, 60 Hz, einphasig; 200 V ±10 %, 50 Hz, nur Japan | |
Ja | |
Ja | |
2,3 kW/h | |
30 Drillinge für Profil/Geschwindigkeit/Zeit, jeweils bis zu 3 Schritten | |
11 Beschl., 12 Verzög., mehrere Emulationsprofile |