Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Blue Carrier™ Protein
Einfache Herstellung von wirksamen Immunogenen mit einem hoch löslichen Haemocyanin aus Mollusken und einem kompletten Hapten-carrier Conjugation Kit.
Marke: Thermo Scientific™ 77130
Beschreibung
Blue Carrier Protein von Thermo Scientific™ ist ein hoch lösliches Haemocyanin aus Mollusken, das in praktischen Verpackungsgrößen und in Form eines kompletten Kits zur (EDC-vermittelten) Carbodiimid-Konjugation von Hapten und Trägerproteinen über Amin- und Carboxygruppen erhältlich ist.
Blue Carrier Protein ist aufgereinigtes Haemocyanin aus Concholepas concholepas (CCH). Das große Protein besitzt die meisten immunogenen Eigenschaften des beliebten Trägerproteins Keyhole-Limpet-Haemocyanin (KLH). Dank seiner deutlich besseren Löslichkeit sorgt das Blue Carrier Protein jedoch für eine größere Flexibilität bei Protokollen zur Immunogenzubereitung, da es für die Verknüpfung mit Peptiden, Proteinen und anderen Haptenen mit klassischen Crosslinkern wie Glutaraldehyd, Sulfo-SMCC und EDC eine breitere Auswahl an Puffern und pH-Bedingungen erlaubt.Besondere Merkmale:
Anwenderfreundliche Pakete – wählen Sie zwischen lyophilisiertem Blue Carrier Protein und vollständigem EDC-Konjugationskit
Konjugation mit hoher Ausbeute – jedes CCH-Molekül enthält Hunderte primärer Amine, die für die Kopplung von Hapten über EDC- oder NHS-Ester-Crosslinker verfügbar sind
Validierte Qualität – das immunogene Trägerprotein wird speziell gereinigt, um eine einheitliche chemische Struktur und Löslichkeit für eine konsistente Leistung zu gewährleisten
Überlegene Löslichkeit – eine höhere Löslichkeit im Vergleich zu KLH ermöglicht die Verwendung von Blue Carrier Protein in einem breiteren Spektrum von Konjugationsprotokollen, um ungewöhnliche oder schlecht lösliche Hapten aufzunehmen
Hoch immunogen – bietet im Wesentlichen die gleiche Immunogenität und den gleichen phylogenetischen Abstand wie Keyhole-Limpet-Hämocyanin (KLH)
Eigenschaften von Blue Carrier Protein:
- Alternative Benennung: Concholepas concholepas-Hämocyanin, CCH
- Molekulargewicht: Vollständiges Molekül: ∽8.000.000; Untereinheiten: ∽400.000 und ∽350.000
- Absorption: Maxima 280 nm, 350 nm und 558 nm
- Extinktionskoeffizient (Abs. Lösung von 1 mg/ml): 1,4 bei 280 nm; 0,35 bei 346 nm
- A280/A350-Verhältnis: ∽4,0
- Kupfer/Protein-Verhältnis: ∽16 Cu2+/Proteinmolekül
- Isoelektrischer Punkt: 6,0
- Löslichkeit: Löslich in wässrigen Puffern bei pH 7,0 bis 8,0
- Stabilität: Stabil in wässrigen Puffern (∽pH 7,2 ohne Ca2+ oder Mg2+)
Enthält:
Das Kit enthält lyophilisiertes Blue Carrier Protein (in MES-Puffer), EDC-Crosslinker, Puffer und Entsalzungssäulen für die mühelose Zubereitung von gebrauchsfertigen Immunogenen zur Injektion
Spezifikation
4 °C. Auf Eis geliefert. | |
100 mg | |
Imject™ | |
Imject Blue Carrier Protein |