Learn More
asecos™ Transportwagen Sorbents
Transportwagen gewährleisten einen schnellen Zugriff im Leckagefall.
617.98 € - 687.00 €
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Material | Polyethylen |
Typ | Spill Control Cart |
Länge (angloamerikanisch) | 16.14 in. |
Länge (metrisch) | 410.00 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17179150
|
asecos™
14411 |
Oil Sorbents |
621.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16285382
|
asecos™
14412 |
Universal Sorbents | N/A | ||||||
17827814
|
asecos™
14413 |
Special Sorbents |
687.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke
Spezifikation
Grau | |
Spill Control Cart | |
410.00 mm | |
410.00 mm | |
950.00 mm | |
590.00 mm | |
35 kg |
Polyethylen | |
16.14 in. | |
16.14 in. | |
37.40 in. | |
23.23 in. | |
77.16 lb. |