Learn More
asecos™ Transportwagen Sorbents
Transportwagen gewährleisten einen schnellen Zugriff im Leckagefall.
Marke: asecos™ 14412
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke
Spezifikation
Grau | |
Spill Control Cart | |
16.14 in. | |
16.14 in. | |
37.40 in. | |
23.23 in. | |
77.16 lb. |
Polyethylen | |
Universal Sorbents | |
410.00 mm | |
410.00 mm | |
950.00 mm | |
590.00 mm | |
35 kg |