Learn More
asecos™ Transportwagen Sorbents
Transportwagen gewährleisten einen schnellen Zugriff im Leckagefall.
Marke:  asecos™ 14413
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17827814
  • 687.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Spill Control Cart
16.14 in.
16.14 in.
37.40 in.
23.23 in.
77.16 lb.
Polyethylen
Special Sorbents
410.00 mm
410.00 mm
950.00 mm
590.00 mm
35 kg