Learn More
METTLER TOLEDO™ Lösungen für perfectION™ ISE-Kombinationselektroden
Referenzelektrolyte für ionenselektive Elektroden
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344751
137.70 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Den Elektrolytstand durch regelmäßiges Nachfüllen hochhalten – Wenn die Sonde eingetaucht ist, sollte der Elektrolytstand immer höher sein als der Probenstand.
- Das routinemäßige Nachfüllen oder Ersetzen der Elektrolytlösung ist für eine gute Elektrodenleistung erforderlich.
- Die Referenztabelle oben beachten, damit auch tatsächlich der richtige Elektrolyt für genaue Messwerte ausgewählt wird.
Spezifikation
perfectION Elektrolyt B Ionenelektrolyt B | |
perfectION Ionenelektrolyt B, 5x 60 ml | |
Kombinierte ISE-Lösung für Perfektion | |
perfectION Elektrode: Chlorid, Cyanid, Blei oder Silber/Sulfid |
Sicherheit und Handhabung
- perfectION Ion Electrolyte B
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium nitrate, silver nitrate
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller