Learn More
METTLER TOLEDO™ Lösungen für perfectION™ ISE-Kombinationselektroden
Referenzelektrolyte für ionenselektive Elektroden
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51344752
190.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12651296
  • 195.00 € / 300 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Den Elektrolytstand durch regelmäßiges Nachfüllen hochhalten – Wenn die Sonde eingetaucht ist, sollte der Elektrolytstand immer höher sein als der Probenstand.
  • Das routinemäßige Nachfüllen oder Ersetzen der Elektrolytlösung ist für eine gute Elektrodenleistung erforderlich.
  • Die Referenztabelle oben beachten, damit auch tatsächlich der richtige Elektrolyt für genaue Messwerte ausgewählt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
perfectION Elektrolyt C Ionenelektrolyt C
perfectION Ionenelektrolyt C, 5x 60 ml
Kombinierte ISE-Lösung für Perfektion
perfectION Elektrode: Silber
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ Lösungen für perfectION™ ISE-Kombinationselektroden > Ionenelektrolyt C (Silber)