Learn More
METTLER TOLEDO™ Lösungen für perfectION™ ISE-Kombinationselektroden
Referenzelektrolyte für ionenselektive Elektroden
103.00 € - 195.00 €
Spezifikation
Produkttyp Kombinierte ISE-Lösung für Perfektion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Art der Fülllösung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Art der Fülllösung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12681296
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344755
perfectION Elektrolyt F Ionenelektrolyt F perfectION Elektrode: Nitrat
145.00 €
300 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12651296
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
51344752
perfectION Elektrolyt C Ionenelektrolyt C perfectION Elektrode: Silber
195.00 €
300 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12641296
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344751
perfectION Elektrolyt B Ionenelektrolyt B perfectION Elektrode: Chlorid, Cyanid, Blei oder Silber/Sulfid
157.00 €
300 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12671296
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344754
perfectION Elektrolyt E Ionenelektrolyt E perfectION Elektrode: Kalium
145.00 €
300 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12661296
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344753
perfectION Elektrolyt D Ionenelektrolyt D perfectION Elektrode: Kupfer oder Iodid
145.00 €
300 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11997501
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
51344750
Ionenelektrolyt A (Calcium, Fluorid) perfectION Electrode: Calcium, Fluoride, or Sulfide Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Den Elektrolytstand durch regelmäßiges Nachfüllen hochhalten – Wenn die Sonde eingetaucht ist, sollte der Elektrolytstand immer höher sein als der Probenstand.
  • Das routinemäßige Nachfüllen oder Ersetzen der Elektrolytlösung ist für eine gute Elektrodenleistung erforderlich.
  • Die Referenztabelle oben beachten, damit auch tatsächlich der richtige Elektrolyt für genaue Messwerte ausgewählt wird.
Spezifikation
Spezifikation
Kombinierte ISE-Lösung für Perfektion
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • perfectION Ion Electrolyte F
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium Sulfate, Silver Chloride
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ Lösungen für perfectION™ ISE-Kombinationselektroden