Learn More
3M™ Schutzbrillen der Solus™ 1000-Serie
Click to view available options
Produkttyp:
Schutzbrillen
Schutzbrillenkit
Rahmenfarbe:
Blau, Schwarz
Grün, Schwarz
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Transparent
Beschreibung
- Elegantes und modernes, schlankes Gestell mit farblich akzentuierten, weichen Bügeln
- Robuste, stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
- Die 3M™ Scotchgard™ Anti-Beschlag-Beschichtung bietet hervorragende beschlaghemmende und kratzfeste Eigenschaften
- Leicht, mit weicher Dämpfung auf der Nasenleiste
- Weiche Innenpolsterung am Bügel sorgt für mehr Komfort und Stabilität beim Tragen
- Erfüllt die K&N-Kennzeichnungsanforderungen laut EN 166
- Kennzeichnung des Gestells: 3M EN166 FT CE
Compliance
Erfüllt die Normen ANSI Z87.1-2015 und CSA Z94.3.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillenkit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, allgemeine Fertigung, Metallherstellung, Instandhaltung im Militärsektor, Reparatur und Betrieb (MRO), Öl und Gas, primäre Metalle, Transport |
Rahmenfarbe | Blau, Schwarz |
Enthält | Schaumdichtung und Elastikgurt abnehmbar |
Modell | Gehäuse S1101SGAF-KT |
Art des Seitenschilds | Abnehmbar |
Lens Material | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
3M Scotchgard anti-fog lens coating
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen -
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Tage
0Stunden
16Minuten
29Sekunden
3
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzbrillen der Solus™ 1000-Serie >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur