Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB003/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11577083
  • 9.27 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren-Gummi
  • Härtegrad beträgt 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung in Laboren
12mm
Grau
4,5mm
Propfen
46/55 IRHD
50/Pckg.
3mm
Neopren
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Größe:3mm