Learn More
Thermo Scientific™ Ferrulen aus 100 % Graphit
Besteht aus weichem Material, das für Sauerstoff porös ist, wodurch es sich für die meisten Applikationen eignet, ausgenommen GC/MS-Interface-Anschlüsse.
Marke:  Thermo Scientific™ 29033405
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10659665
  • 48.91 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich
  • Schmiegt sich sanft an die Säule an und bildet eine gute Abdichtung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Außendurchmesser von 0.25 Zoll
Für Varian, Perkin-Elmer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ferrulen aus 100 % Graphit > 0.25 in AD; für Thermo Instruments; für Varian, Perkin-Elmer