Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB013/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10265114
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren-Gummi
  • Härtegrad beträgt 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung in Laboren
24mm
Grau
16mm
Propfen
46/55 IRHD
20/Pckg.
13mm
Neopren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Größe: 13mm