Learn More
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Platten
Die innovativenThermo Scientific™ SOLA™ Platten für die Festphasenextraktion (SPE) liefern reine, hochgradig reproduzierbare Probenextrakte bei geringerem Elutionsvolumen – für höhere Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60309-004
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13493038
  • 303.26 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Reine, hochgradig reproduzierbare Probenextrakte mit geringeren Elutionsvolumen mit den Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE)-Platten. Das verbesserte Leistungsverhalten liefert zuverlässigere Analyseergebnisse und senkt die Betriebskosten – ohne Einbußen bei der Anwenderfreundlichkeit und ohne die Notwendigkeit komplexer Methodenentwicklung. Dank der innovativen und einzigartigen frittenlosen Konstruktion bieten die SOLA SPE-Well-Platten unübertroffene Leistung, wie z. B.:
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringere Elutionsvolumen
Hoher Reinheit der Extrakte
SOLA Festphasen-Extraktionsplatten erzielen sogar bei geringen Extraktionslösungsvolumen eine hervorragende Wiederfindung. Die resultierende Analytlösung ist stärker konzentriert und führt so zu erhöhter Empfindlichkeit. Dank der kürzeren Trocknungszeit der Proben und des reduzierten Lösungsmittelverbrauchs können Sie außerdem Zeit und Kosten sparen.
10 mg/2 ml 96-Well-Plattenformat
Hydrophobe Umkehrphase (HRP), Phasentypen starker Kationenaustauscher (SCX) und starker Anionenaustauscher (SAX)
SOLA Produkte sind auch in Kartuschenformat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mg/2 ml; SOLA WCX 96-Well-SPE-Platte; 1/Packung
Bioanalytische Anwendungen – starke Ionenaustausch-Retention von stark basischen Verbindungen. Sorbensladung kann aktiviert oder deaktiviert werden. Komplementäre Umkehrphasen-Retention neutraler Verbindungen
Schwacher Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer
2 ml
10 mg
SOLA
96-Well-SPE-Platte
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Platten > 10 mg/2 ml; SOLA WCX 96-Well-SPE-Platte; 1/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.