Learn More
Natrium-tert.-butoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
30.80 € - 694.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 865-48-5 |
---|---|
Summenformel | C4H9NaO |
Molekulargewicht (g/mol) | 96.1 |
MDL-Nummer | MFCD00040575 |
InChI-Schlüssel | MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide |
PubChem CID | 23676156 |
IUPAC-Name | Natrium;2-Methylpropan-2-Olat |
SMILES | CC(C)(C)[O-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10728362
|
Thermo Scientific Acros
252550050 |
5 g | Glasflasche |
30.80 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10247350
|
Thermo Scientific Acros
252551000 |
100 g | Glasflasche |
53.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10723924
|
Thermo Scientific Acros
252555000 |
500 g | Glasflasche |
174.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11905821
|
Thermo Scientific Acros
252550025 |
2.5 kg | Kunststoff-Fass |
694.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
865-48-5 | |
96.1 | |
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N | |
23676156 | |
CC(C)(C)[O-].[Na+] |
C4H9NaO | |
MFCD00040575 | |
sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide | |
Natrium;2-Methylpropan-2-Olat |
Spezifikation
Sodium tert-butoxide | |
180,0 °C | |
99% | |
NaOC(CH3)3 | |
16,55 | |
Solubility in water: reacts. | |
CC(C)(C)[O-].[Na+] | |
96.1 | |
96.1 | |
Rein |
865-48-5 | |
12°C | |
C4H9NaO | |
MFCD00040575 | |
sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide | |
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N | |
Natrium;2-Methylpropan-2-Olat | |
23676156 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Reagiert heftig mit Wasser.
Entzündbarer Feststoff.
GHS-P-Hinweis
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen fernhalten
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 212-741-9
- Sodium tert-butoxide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.