Learn More
Natrium-tert.-butoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10728362
Natrium-tert.-butoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10728362
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10728362
Marke: Thermo Scientific Acros 252550050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-48-5
Summenformel C4H9NaO
Molekulargewicht (g/mol) 96.1
MDL-Nummer MFCD00040575
InChI-Schlüssel MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
IUPAC-Name Natrium;2-Methylpropan-2-Olat
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tert-butoxide
Schmelzpunkt 180,0 °C
Flammpunkt 12°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NaOC(CH3)3
Menge 5 g
Fieser 16,55
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 96.1
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number252555000,252550025,252551000,252550050
ChargennummerA0462013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number252555000,252550025,252551000,252550050
ChargennummerA0461536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number252555000,252550025,252551000,252550050
ChargennummerA0467105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number252555000,252550025,252551000,252550050
ChargennummerA0464151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 Catalog Number252555000,252550025,252551000,252550050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tert-butoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Natrium-tert.-butoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >