Learn More
Natrium-tert.-butoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905821
2.5 kg, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-48-5
Summenformel C4H9NaO
Molekulargewicht (g/mol) 96.1
MDL-Nummer MFCD00040575
InChI-Schlüssel MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
IUPAC-Name Natrium;2-Methylpropan-2-Olat
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tert-butoxide
Schmelzpunkt 180,0 °C
Flammpunkt 12°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoff-Fass
Strukturformel NaOC(CH3)3
Menge 2.5 kg
Fieser 16,55
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 96.1
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tert-butoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Natrium-tert.-butoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >