Learn More
Natriumsulfit, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10070400
Natriumsulfit, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070400
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Artikelnummer. 10070400
Marke: Fisher Chemical S/6850/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.037
MDL-Nummer 3503
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfitMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 500°C
Farbe Weiß
pH 8.5 to 10
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 126.04g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsulfit, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >