Learn More
Natriumsulfit, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11459056
Natriumsulfit, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459056
500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11459056
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17933.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sodium sulfite is used in the photography industry to protect developing solutions from oxidation, in the pulp and paper industry, in water treatment as an oxygen scavenger agent, as a desulfurizing and dechlorinating agent in the leather industry and as a bleaching agent in textile industry. It is used as a preservative to prevent dried fruit from discoloring. It finds application as a sulfonation and sulfomethylation agent in the chemical industry. It is involved in the production of sodium thiosulfate. Other applications include forth flotation ores, oil recovery and making dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumsulfit wird in der Fotobranche zum Schutz von Entwicklungslösungen vor Oxidation, in der Zellstoff- und Papierindustrie, in der Wasseraufbereitung als Sauerstoff-Scavender-Mittel, als Entschwefelungs- und Entchlorungsmittel in der Lederindustrie und als Bleichmittel in der Textilindustrie eingesetzt. Es wird als Konservierungsmittel verwendet, um zu verhindern, dass sich getrocknete Früchte verfärben. Es findet Anwendung als Sulfonierungs- und Sulfomathylierungsmittel in der chemischen Industrie. Es ist an der Herstellung von Natriumthiosulfat beteiligt. Weitere Anwendungen sind die Flotation von Erzen, die Ölrückgewinnung und die Herstellung von Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Alkohol, flüssigem Chlor und flüssigem Ammoniak.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeits- und luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.037
MDL-Nummer MFCD00003503
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfite
Schmelzpunkt >500°C (decomposition)
Namenshinweis anhydrous
Menge 500 g
Merck Index 14,8682
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,liquid chlorine and liquid ammonia.
Formelmasse 126.04
Reinheit (%) 98%
Dichte 2.633
Name des Produkts
Natriumsulfit, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >