Learn More
Natriumperchlorat-Monohydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium perchlorate, monohydrate is a chaotropic agent used in standard DNA extraction and hybridization reactions in molecular biology. It is widely utilized as a deproteinization agent during nucleic acid synthesis. A bit of modern commercial explosives products may contain sodium perchlorate, ammonium perchlorate, or potassium perchlorate as a chemical sensitizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriumperchlorat, Monohydrat, ist ein chaotropes Mittel, das bei Standard-DNA-Extraktions- und Hybridisierungsreaktionen in der Molekularbiologie verwendet wird. Es wird bei der Nukleinsäuresynthese häufig als Deproteinisierungsmittel eingesetzt. Ein Teil der modernen kommerziellen Sprengstoffprodukte kann Natriumperchlorat, Ammoniumperchlorat oder Kaliumperchlorat als chemisches Sensibilisierungsmittel enthalten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist ein hygroskopischer Feststoff. Unter inerter Atmosphäre lagern und von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium perchlorate monohydrate |
Schmelzpunkt | 130°C (decomposition) |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN1502 |
Merck Index | 14,8653 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 140.48 (122.46 Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥97% |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253637 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | A11243.0B,A11243.0I,A11243.30 |
X28K002 | Analysenzertifikat | 08/11/2024 | A11243.0B,A11243.0I,A11243.30 |
10251433 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A11243.0B,A11243.0I,A11243.30 |
S14K002 | Analysenzertifikat | 27/06/2024 | A11243.0B,A11243.0I,A11243.30 |
Z20J017 | Analysenzertifikat | 16/01/2024 | A11243.0B,A11243.0I,A11243.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium perchlorate monohydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium perchlorate monohydrate