Learn More
Natriumperchlorat-Monohydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443584
Natriumperchlorat-Monohydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443584
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11443584
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11243.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sodium perchlorate, monohydrate is a chaotropic agent used in standard DNA extraction and hybridization reactions in molecular biology. It is widely utilized as a deproteinization agent during nucleic acid synthesis. A bit of modern commercial explosives products may contain sodium perchlorate, ammonium perchlorate, or potassium perchlorate as a chemical sensitizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumperchlorat, Monohydrat, ist ein chaotropes Mittel, das bei Standard-DNA-Extraktions- und Hybridisierungsreaktionen in der Molekularbiologie verwendet wird. Es wird bei der Nukleinsäuresynthese häufig als Deproteinisierungsmittel eingesetzt. Ein Teil der modernen kommerziellen Sprengstoffprodukte kann Natriumperchlorat, Ammoniumperchlorat oder Kaliumperchlorat als chemisches Sensibilisierungsmittel enthalten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist ein hygroskopischer Feststoff. Unter inerter Atmosphäre lagern und von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-07-3
Summenformel ClH2NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 140.45
MDL-Nummer MFCD00149164
InChI-Schlüssel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516899
IUPAC-Name Natrium; Perchlorat; Hydrat
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium perchlorate monohydrate
Schmelzpunkt 130°C (decomposition)
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1502
Merck Index 14,8653
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 140.48 (122.46 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.02
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberA11243.0B,A11243.0I,A11243.30
ChargennummerX28K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberA11243.0B,A11243.0I,A11243.30
Chargennummer10251433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11243.0B,A11243.0I,A11243.30
ChargennummerS14K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog NumberA11243.0B,A11243.0I,A11243.30
ChargennummerZ20J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog NumberA11243.0B,A11243.0I,A11243.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perchlorate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium perchlorate monohydrate
Name des Produkts
Natriumperchlorat-Monohydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >