Learn More
Natriummetabisulfat, +97 %, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10267903
Natriummetabisulfat, +97 %, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267903
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10267903
Marke: Thermo Scientific Acros 419580025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metabisulfite
Schmelzpunkt 150.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97% min. (Iodimetry)
Strukturformel Na2S2O5
Merck Index 15, 8770
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
Formelmasse 190.1
Reinheit (%) ≥97%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number419580010,419582500,419580050,419580025
ChargennummerA0449841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number419580010,419582500,419580050,419580025
ChargennummerA0449730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number419580010,419582500,419580050,419580025
ChargennummerA0444353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number419580010,419582500,419580050,419580025
ChargennummerA0398567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number419580010,419582500,419580050,419580025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Natriummetabisulfat, +97 %, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals >