Learn More
Natriummetabisulfit, 97 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11339247
Natriummetabisulfit, 97 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339247
2.5 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 11339247
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040115.A4
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sodium metabisulfite is used as an active ingredient in campden tablets, as a cleaning agent for potable water reverse osmosis membranes, as a preservative and an antioxidant in food. It also acts as a corrosion inhibitor in oil and gas industry, as a bleaching agent in the production of coconut cream, as the source of sulfur dioxide and in the destruction of cyanide in commercial gold cyanidation processes. It is utilized in the precipitation of gold from auric acid as well as in the waste water treatment to remove hexavaent chromium as trivalent chromium by precipitation after reduction. Further, it is used in photography. In addition, it plays as an oxygen scavenger to eliminate the dissolved oxygen in wastewater and in pipes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metabisulfite
Schmelzpunkt >300°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and glycerol.
Formelmasse 190.1
Güte ACS
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Aussehen White to pale yellow powder/flake/crystalline/beads
Dichte 1.48
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY06K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog Number040115.36,040115.A4
ChargennummerY16J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number040115.36,040115.A4
ChargennummerU23J027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number040115.36,040115.A4
ChargennummerT13J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2023 Catalog Number040115,040115.36,040115.A4
ChargennummerW23I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number040115.36,040115.A4
Name des Produkts
Natriummetabisulfit, 97 % min., Thermo Scientific Chemicals >