Learn More
Natriummetabisulfit, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriummetabisulfit |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Physikalische Form | Trocken |
Menge | 5 kg |
Strukturformel | Na2S2O5 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 190.11 mol |
Reinheit (%) | 98 bis 100.5 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriummetabisulfit, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur