Learn More
Natriumformiat, Purum p.a., ≥98.0 % (NT), Honeywell™
Purum p.a., ≥ 98.0 % (NT)
27.46 € - 182.06 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-29-8
Summenformel BF4Na
Molekulargewicht (g/mol) 109.79
MDL-Nummer MFCD00003515
InChI-Schlüssel KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumtetrafluoroborat, Natriumfluoborat, Natriumfluoroborat, Natriumborfluorid, Natriumbortetrafluorid, Natriumfluoroborat NaBF4, Natriumtetrafluoroborat 1-, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15626800
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
71540-250G
250 g Poly-Flasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15616800
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
71540-1KG
1 kg Poly-Flasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15636800
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
71540-5KG
5 kg Poly-Flasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13755-29-8
109.79
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
4343483
BF4Na
MFCD00003515
Natriumtetrafluoroborat, Natriumfluoborat, Natriumfluoroborat, Natriumborfluorid, Natriumbortetrafluorid, Natriumfluoroborat NaBF4, Natriumtetrafluoroborat 1-, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
[Na+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Natriumtetrafluoroborat
13755-29-8
9.0 bis 10.0 (bei 20 °C)
BF4Na
MFCD00003515
Natriumtetrafluoroborat, Natriumfluoborat, Natriumfluoroborat, Natriumborfluorid, Natriumbortetrafluorid, Natriumfluoroborat NaBF4, Natriumtetrafluoroborat 1-, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Natrium;Tetrafluoroborat
4343483
≥98.0 % (T)
255 °C
Farblos
Fest
NaBF4
NONH für alle Transportarten
700 g/l (bei 20 °C)
[Na+].F[B-](F)(F)F
109.79
109.79 mol
2.47 g/ml bei 25 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : 237-340-6