Learn More
Natriumformiat, Purum p.a., ≥98.0 % (NT), Honeywell™
Artikelnummer. 15626800
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Purum p.a., ≥ 98.0 % (NT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-29-8
Summenformel BF4Na
Molekulargewicht (g/mol) 109.79
MDL-Nummer MFCD00003515
InChI-Schlüssel KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumtetrafluoroborat, Natriumfluoborat, Natriumfluoroborat, Natriumborfluorid, Natriumbortetrafluorid, Natriumfluoroborat NaBF4, Natriumtetrafluoroborat 1-, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumtetrafluoroborat
Schmelzpunkt 255 °C
Farbe Farblos
pH 9.0 bis 10.0 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel NaBF4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen 700 g/l (bei 20 °C)
IUPAC-Name Natrium;Tetrafluoroborat
Formelmasse 109.79 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (T)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.47 g/ml bei 25 °C