Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumbicarbonat, 99.5 % Artikelnummer.: 12675057
Thermo Scientific Chemicals Natriumbicarbonat, 99.5 %
Artikelnummer. 12675057
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 12675057
Marke: Thermo Scientific Chemicals 447102500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate
Schmelzpunkt 270.0°C
CAS 144-55-8
Menge 250 g
Summenformel CHNaO3
Strukturformel NaHCO3
MDL-Nummer MFCD00003528
Merck Index 158719
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
Löslichkeitsinformationen Clear colorless
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formelmasse 84.01
Reinheit (%) 99.5%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number447100010,447102500
ChargennummerA0455005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number447100010,447102500
ChargennummerA0452361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number447100010,447102500
ChargennummerA0450217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number447100010,447102500
ChargennummerA0393940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number447100010,447102500
Produktidentifikator
  • Sodium bicarbonate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Natriumbicarbonat, 99.5 % >