Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumcarbonat, 99.5 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium bicarbonate |
Schmelzpunkt | 270.0°C |
CAS | 144-55-8 |
Menge | 1 kg |
Summenformel | CHNaO3 |
Strukturformel | NaHCO3 |
MDL-Nummer | MFCD00003528 |
Merck Index | 158719 |
Synonym | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
Löslichkeitsinformationen | Clear colorless |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466185 | Analysenzertifikat | 16/10/2024 | 447100010,447102500 |
A0455005 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 447100010,447102500 |
A0452361 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 447100010,447102500 |
A0450217 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 447100010,447102500 |
A0393940 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 447100010,447102500 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium bicarbonate