Learn More
Scientific Glass Labs™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas. Die Scientific Glass Labs™ Uhrgläser aus Kalknatronglas haben eine dünne, geschliffene Klarglaskante und eignen sich zum Verdampfen von Flüssigkeiten, Wiegen von Feststoffen oder Erhitzen kleiner Substanzmengen.
15.40 € - 21.35 €
Spezifikation
Bodenform | Flat |
---|---|
Material | Kalk-Natron-Glas |
Form | Round |
Typ | Watch Glass |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reinigung von Wasser für Laborzwecke |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13142440
|
Scientific Glass Labs™
170/1/150 |
150 mm |
18.90 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13102440
|
Scientific Glass Labs™
170/1/80 |
80 mm |
21.35 €
10 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13192430
|
Scientific Glass Labs™
170/1/70 |
70 mm |
15.40 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Uhrgläser eignen sich zum Verdampfen von Flüssigkeiten, Wiegen von Feststoffen oder Erhitzen kleiner Substanzmengen.- Aus Kalknatronglas
- Dünnes Klarglas
- Geschliffene Kanten
Spezifikation
Flat | |
Round | |
Zur Reinigung von Wasser für Laborzwecke |
Kalk-Natron-Glas | |
Watch Glass | |
Ground Edge |