Learn More
Scientific Glass Labs™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas. Die Scientific Glass Labs™ Uhrgläser aus Kalknatronglas haben eine dünne, geschliffene Klarglaskante und eignen sich zum Verdampfen von Flüssigkeiten, Wiegen von Feststoffen oder Erhitzen kleiner Substanzmengen.
Marke:  Scientific Glass Labs™ 170/1/70
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13192430
  • 15.40 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Uhrgläser eignen sich zum Verdampfen von Flüssigkeiten, Wiegen von Feststoffen oder Erhitzen kleiner Substanzmengen.
  • Aus Kalknatronglas
  • Dünnes Klarglas
  • Geschliffene Kanten
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Rund
Verdampfung von Flüssigkeiten, Heizung von kleiner Substanzmengen, Wiegen von Feststoffen
70 mm
Kalknatronglas
Uhrglas
Geschliffene Kanten