Learn More
Scientific Glass Labs™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas. Die Scientific Glass Labs™ Uhrgläser aus Kalknatronglas haben eine dünne, geschliffene Klarglaskante und eignen sich zum Verdampfen von Flüssigkeiten, Wiegen von Feststoffen oder Erhitzen kleiner Substanzmengen.
Marke: Scientific Glass Labs™ 170/1/80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21960kg
Beschreibung
Uhrgläser eignen sich zum Verdampfen von Flüssigkeiten, Wiegen von Feststoffen oder Erhitzen kleiner Substanzmengen.- Aus Kalknatronglas
- Dünnes Klarglas
- Geschliffene Kanten
Spezifikation
Flach | |
Rund | |
Zur Reinigung von Wasser für Laborzwecke | |
80 mm |
Kalk-Natron-Glas | |
Uhrglas | |
Geschliffene Kanten |