Learn More
BRAND™ Petrischalen aus Kalknatronglas
Diese Petrischalen aus Kalknatronglas sind ideal für Mikroorganismen- oder Zellkulturanwendungen und verfügen über eine ausgezeichnete Glasqualität und Verarbeitung.
Marke: BRAND™ 455717
23.28 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schale und Deckel innen und außen flach
- Frei von Blasen und Streifen
- Schneidkanten feuerpoliert
- Geeignet für kurzfristige chemische Exposition
Spezifikation
Kalknatronglas | |
Petrischale | |
15 mm |
Rund | |
Feuerpolierte geschnittene Kanten | |
60 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen