Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer aus Sodaglas
Für den Einsatz bei 20 °C kalibriert. Brannan™ Dichte-Aräometer aus Sodaglas verfügt über eine Skala für die relative Dichte.
Marke:  Brannan™ 10/404/0
Artikelnummer. 12899197
  • 16.90 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kalibriert für den Einsatz bei 20 °C.Das Brannan™ Dichte-Aräometer aus Sodaglas ist zur Messung der relativen Dichte/spezifischen Dichte graduiert.
Allzweck-Hydrometer, kalibriert für die Verwendung bei 20 °C. Graduiert zur Messung der relativen Dichte/spezifischen Gravität.
  • Für Oberflächenspannung in 0.700 bis 0.800 g/ml.
  • Schussgeladen
  • Länge 250 mm
  • Skalenteilung 0.002
  • Genauigkeit ± 0.002 g/ml.
Spezifikation
Spezifikation
Hydrometer
0,002 g/ml
1.00 bis 1.100 g/ml
Graduiertes Dichtehydrometer zur Messung der relativen Dichte
20 °C
0.002 g/ml
250 mm
Stahlschrot
1 bis 1,1 g/ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer aus Sodaglas > Bereich:1,00 bis 1,10 g/ml