Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex-Paket
Ermöglicht Real-Time PCR-basierte Anwendungen mit einer aufrüstbaren Blockauswahl. Mit einem vereinfachten Arbeitsablauf, einer intuitiven Software und einer Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet das QuantStudio™ 6 Flex System eine hervorragende Reproduzierbarkeit zu einem erschwinglichen Preis.
Marke: Applied Biosystems™ A27167
Beschreibung
- Zu einem erschwinglichen Preis erhalten Sie ein leistungsstarkes Instrument mit minimaler Anfangsinvestition
- Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan™ Assays für Genexpression, genetische Variation, Genregulation oder Proteinexpressionsexperimente
- Das intelligente Design der QuantStudio™ Plattform kombiniert mit Gerätezuverlässigkeit und -genauigkeit von Applied Biosystems™
- Anwenderfreundliche Software, reaktionsschneller Touchscreen und müheloser Austausch von Blöcken ohne Werkzeug
- Das QuantStudio™ 6 Flex System ermöglicht den Austausch eines 96 Well-, 96 Well-Fast- oder 384 Well-Blocks
- Das QuantStudio™ 6 Flex System kann auch zu einem späteren Zeitpunkt auf ein QuantStudio™ 7 Flex-System aufgerüstet werden, wenn sich Ihre Erfordernisse ändern
Spezifikation
PC/Laptop | |
96 | |
54,7 cm | |
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung/Jahr) | |
4°bis 99,9 °C | |
96-Well: 3,9 °C/Sek. | |
Anregung 455 bis 672 nm, Emission 505 bis 723 nm | |
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
96-Well |
0,25 °C | |
Touchscreen | |
33,8 cm | |
52,5 cm | |
QuantStudio 6 Flex | |
3,6 °C/Sek. (96-Well) | |
0,2 ml (96-Well), 0,1 ml (96-Well FAST) | |
38 kg |