Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Protein G Kits
Zur schnelleren und einfacheren Quantifizierung von Biotherapeutika und Biomarkern in niedrigen Konzentrationen durch hochgradig reproduzierbare Immunabscheidungen und Proteinverdau in einem einzelnen Well.
Marke: Thermo Scientific™ 60112-101
1182.84 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ SMART Digest™ Immunaffinity (IA)-Kits erhalten Sie eine schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Immunocapture und Proteinverdau in einem einzigen Well. Diese Kits wurden entwickelt, um die Herausforderungen zu beseitigen, die häufig mit dem Prozess der Biomarker-Quantifizierung verbunden sind, indem sie einen einfachen und anwenderfreundlichen Capture/Verdauungs-Workflow bieten, der nur Stunden statt über Nacht dauert. Die SMART Digest IA Protein G-Kits bieten eine gezielte Aufreinigung von Immunglobulinen, indem sie die starke Affinität für die Bindung an die Fab- und Fc-Teile des Moleküls nutzen.
Die Lösung für Herausforderungen bei der Low-Level-Quantifizierung in komplexen MatricesDer Bedarf zur Identifizierung von Low-Level-Biomarkern zwingt die Analysten dazu, sich mit extrem komplexen Analyten und Proben zu befassen, was die Quantifizierung erschwert.
Da diese Proteine in komplexen biologischen Matrices häufig in geringen Mengen vorkommen, wird in der Regel ein Schritt zur Erfassung der Immunoaffinität eingesetzt, um die Probe zu reinigen und die Empfindlichkeit zu erhöhen.. Diesem IA-Schritt folgt oft eine Proteinverdauung. Die derzeit eingesetzten Verfahren sind oft zeitaufwändig, mehrstufig und nicht reproduzierbar. SMART Digest IA Kits können diese Probleme lösen.
Immunocapture und Proteinverdau in einem einzigen WellVerfahrensmerkmale dieses IA-Kits:
- Schnell
- Einfach
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Empfindlich
Im SMART Digest IA-Kit werden die Immunocapture-Reagenzien und das temperaturaktivierte, thermisch stabile Trypsin auf einem Harz coimmobilisiert. Nach der Anreicherung wird das Enzym bei erhöhten Temperaturen aktiviert, um die Proteinverdauung unter Denaturierungsbedingungen zu beschleunigen, was zu einem Arbeitsablauf führt, der nur wenige Stunden dauert, und nicht die ganze Nacht.
Spezifikation
SMART Digest IA-Kit, Protein G nicht magnetisch | |
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren | |
Smart Digest Harz, nichtmagnetisch | |
SMART Digest | |
Nichtmagnetisches SMART Digest Harz |
Protein G | |
Trypsin | |
Peptidquantifizierung | |
Kombination von Immunoabscheidung + Proteinverdau in einem einzigen Bead |