Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits
Schnelle, einfache und hervorragend reproduzierbare Chymotrypsin-Proteinverdauung zur Peptid-Charakterisierung und -Quantifizierung für die biopharmazeutische Forschung.
702.56 € - 1360.00 €
Spezifikation
Capture | Keine |
---|---|
Cleavage | Peptidbindungen von aromatischen Rückständen (z. B. Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan) |
Produktlinie | SMART Digest |
Typ | Proteinverdau |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15751717
|
Thermo Scientific™
60109-104 |
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, mit Sammelplatte |
751.40 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16593432
|
Thermo Scientific™
60109-104-MB-LPH |
Smart Digest Chymotrypsin-Kit, Magnet-Bead, Massenware, niedriger pH-Wert |
817.71 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15698663
|
Thermo Scientific™
60109-104-B |
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale Harzmasse |
702.56 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15608673
|
Thermo Scientific™
60109-104-MB |
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale magnetische Harzmasse |
793.28 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15761717
|
Thermo Scientific™
60109-105 |
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, mit Filter/Sammelplatte |
867.72 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15618673
|
Thermo Scientific™
60109-105-B |
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale Harzmasse und Filter-/Sammelplatte |
1185.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15628673
|
Thermo Scientific™
60109-105-MB |
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale magnetische Harzmasse und Filter-/Sammelplatte |
1200.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15771717
|
Thermo Scientific™
60109-106 |
SMART Digest Chymotrypsin-Kit mit SOLAµ/Sammelplatte |
1044.84 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15638673
|
Thermo Scientific™
60109-106-B |
SMART Digest Chymotrypsin-Kit mit optionaler Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte |
1360.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15648673
|
Thermo Scientific™
60109-106-MB |
SMART Digest Chymotrypsin-Kit mit optionaler magnetischer Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte |
1092.21 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Erreichen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits hochwertige analytische Ergebnisse aus der Proteinverdauung. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Proteinforschung bieten diese Kits schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format. SMART Digest Kits stellen eine wesentliche Verbesserung gegenüber In-Lösung-Proteinverdau-Technologien dar; diese sind nicht reproduzierbar, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf und beruhen auf langwierigen Methoden, die nicht automatisierbar sind.
Chymotrypsin-ProteinverdauungCharakterisieren und quantifizieren Sie mit den SMART Digest Kits Proteine schneller und einfacher als je zuvor. Diese Ausführung des Kits verwendet Chymotrypsin, das Peptidbindungen spaltet, die durch aromatische Rückstände wie Tyrosin, Phenylalanin und Tryptophan gebildet werden.
Einfach und intuitiv- Erheblich beschleunigte Probenverarbeitung
- Einfacher Prozess
- Das gesamte Protokoll ist einfach automatisierbar und ermöglicht so eine Verarbeitung mit hohem Durchsatz
- Höhere Reproduzierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Protokollen
- Höhere Empfindlichkeit
- Höhere Vertrauenswürdigkeit der Daten
Ein vollständiger Verdau wird in der Regel in weniger als 60 Minuten erzielt, wobei hier die Komplexität der Probe eine Rolle spielt. Eine Verdauung in Lösung kann hingegen bis zu 24 Stunden dauern.
Höhere Reinheit der ProbenDie Verringerung der Anzahl der verwendeten Chemikalien und das immobilisierte Chymotrypsin-Design helfen, chemisch ausgelöste posttranslationale Modifikationen (PTMs) und Autolysen abzuschwächen. Die Ergebnisse sind einfacher zu interpretieren.
Für Entsalzungsanwendungen mit SOLAµ SPE-Platten koppelbarIn Verbindung mit den SMART Digest Kits zur Entsalzung bieten die Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE Festphasen-Extraktionsplatten eine schnelle, einfache, robuste und leicht automatisierbare Lösung zur Probenvorbereitung bei der Analyse von Biomolekülen.
Spezifikation
Keine | |
Peptidbindungen von aromatischen Rückständen (z. B. Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan) | |
SMART Digest | |
Proteinverdau |