Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits
Artikelnummer. 15648673 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
SMART Digest Chymotrypsin-Kit mit SOLAµ/Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit mit optionaler Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit mit optionaler magnetischer Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, mit Filter/Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, mit Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale Harzmasse
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale Harzmasse und Filter-/Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale magnetische Harzmasse
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale magnetische Harzmasse und Filter-/Sammelplatte
Smart Digest Chymotrypsin-Kit, Magnet-Bead, Massenware, niedriger pH-Wert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15648673
Marke: Thermo Scientific™ 60109106MB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schnelle, einfache und hervorragend reproduzierbare Chymotrypsin-Proteinverdauung zur Peptid-Charakterisierung und -Quantifizierung für die biopharmazeutische Forschung.
Erreichen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits hochwertige analytische Ergebnisse aus der Proteinverdauung. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Proteinforschung bieten diese Kits schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format. SMART Digest Kits stellen eine wesentliche Verbesserung gegenüber In-Lösung-Proteinverdau-Technologien dar; diese sind nicht reproduzierbar, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf und beruhen auf langwierigen Methoden, die nicht automatisierbar sind.
Chymotrypsin-Proteinverdauung
Charakterisieren und quantifizieren Sie mit den SMART Digest Kits Proteine schneller und einfacher als je zuvor. Diese Ausführung des Kits verwendet Chymotrypsin, das Peptidbindungen spaltet, die durch aromatische Rückstände wie Tyrosin, Phenylalanin und Tryptophan gebildet werden.
Einfach und intuitiv
  • Erheblich beschleunigte Probenverarbeitung
  • Einfacher Prozess
  • Das gesamte Protokoll ist einfach automatisierbar und ermöglicht so eine Verarbeitung mit hohem Durchsatz
Zuverlässige Ergebnisse
  • Höhere Reproduzierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Protokollen
  • Höhere Empfindlichkeit
  • Höhere Vertrauenswürdigkeit der Daten
Deutliche Verkürzung der Probenvorbereitungszeit
Ein vollständiger Verdau wird in der Regel in weniger als 60 Minuten erzielt, wobei hier die Komplexität der Probe eine Rolle spielt. Eine Verdauung in Lösung kann hingegen bis zu 24 Stunden dauern.
Höhere Reinheit der Proben
Die Verringerung der Anzahl der verwendeten Chemikalien und das immobilisierte Chymotrypsin-Design helfen, chemisch ausgelöste posttranslationale Modifikationen (PTMs) und Autolysen abzuschwächen. Die Ergebnisse sind einfacher zu interpretieren.
Für Entsalzungsanwendungen mit SOLAµ SPE-Platten koppelbar
In Verbindung mit den SMART Digest Kits zur Entsalzung bieten die Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE Festphasen-Extraktionsplatten eine schnelle, einfache, robuste und leicht automatisierbare Lösung zur Probenvorbereitung bei der Analyse von Biomolekülen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung SMART Digest Chymotrypsin-Kit mit optionaler magnetischer Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte
Capture Keine
Cleavage Peptidbindungen von aromatischen Rückständen (z. B. Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan)
Enzym Chymostrypsin
Format SMART Digest Harz, magnetische Masse
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping
Produktlinie SMART Digest
Typ Proteinverdau
Enthält SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte