Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits
Artikelnummer. 16593432 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
SMART Digest Chymotrypsin-Kit mit SOLAµ/Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit mit optionaler Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit mit optionaler magnetischer Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, mit Filter/Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, mit Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale Harzmasse
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale Harzmasse und Filter-/Sammelplatte
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale magnetische Harzmasse
SMART Digest Chymotrypsin-Kit, optionale magnetische Harzmasse und Filter-/Sammelplatte
Smart Digest Chymotrypsin-Kit, Magnet-Bead, Massenware, niedriger pH-Wert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16593432
Marke: Thermo Scientific™ 60109104MBLPH
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schnelle, einfache und hervorragend reproduzierbare Chymotrypsin-Proteinverdauung zur Peptid-Charakterisierung und -Quantifizierung für die biopharmazeutische Forschung.
Erreichen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits hochwertige analytische Ergebnisse aus der Proteinverdauung. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Proteinforschung bieten diese Kits schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format. SMART Digest Kits stellen eine wesentliche Verbesserung gegenüber In-Lösung-Proteinverdau-Technologien dar; diese sind nicht reproduzierbar, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf und beruhen auf langwierigen Methoden, die nicht automatisierbar sind.
Chymotrypsin-Proteinverdauung
Charakterisieren und quantifizieren Sie mit den SMART Digest Kits Proteine schneller und einfacher als je zuvor. Diese Ausführung des Kits verwendet Chymotrypsin, das Peptidbindungen spaltet, die durch aromatische Rückstände wie Tyrosin, Phenylalanin und Tryptophan gebildet werden.
Einfache Anwendung
  • Erheblich beschleunigte Probenverarbeitung
  • Einfacher Prozess
  • Das gesamte Protokoll ist einfach automatisierbar und ermöglicht so eine Verarbeitung mit hohem Durchsatz
Zuverlässige Ergebnisse
  • Höhere Reproduzierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Protokollen
  • Höhere Empfindlichkeit
  • Höhere Vertrauenswürdigkeit der Daten
Deutliche Verkürzung der Probenvorbereitungszeit
Normalerweise dauert es je nach Komplexität der Probe weniger als 60 Minuten, um eine volle Verdauung zu erreichen, wohingegen eine Verdauung in Lösung bis zu 24 Stunden dauern kann.
Höhere Reinheit der Proben
Die Verringerung der Anzahl der verwendeten Chemikalien und das immobilisierte Chymotrypsin-Design helfen, chemisch ausgelöste posttranslationale Modifikationen (PTMs) und Autolysen abzuschwächen. Die Ergebnisse sind einfacher zu interpretieren.
Zur Entsalzung von Proben können Sie SMART Digest mit SOLAµ SPE Platten kombinieren
In Verbindung mit den SMART Digest Kits bieten die Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE Festphasen-Extraktionsplatten zur Entsalzung eine schnelle, einfache, robuste und leicht automatisierbare Lösung zur Probenvorbereitung bei der Analyse von Biomolekülen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Smart Digest Chymotrypsin-Kit, Magnet-Bead, Massenware, niedriger pH-Wert
Capture Keine
Cleavage Peptidbindungen von aromatischen Rückständen (z. B. Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan)
Enzym Chymostrypsin
Format SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping
Produktlinie SMART Digest
Typ Proteinverdau
Enthält SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte